gęstość pary
5.4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
98-99 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
0.828 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCCC(C)CCO
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
PRNCMAKCNVRZFX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?