Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 422,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
422,00 zł
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.5 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
expl. lim.
9.6 %
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
148 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCC(C)CO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-6(2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
PFNHSEQQEPMLNI-UHFFFAOYSA-N
General description
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
105-30-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?