Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 525,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
525,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
120-121 °C (lit.)
mp
−14 °C (lit.)
density
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)C(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)6(3,4)7/h5,7H,1-4H3
InChI key
IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ReagentPlus®, ≥99% | description 97% | description 98% |
| assay 98% | assay ≥99% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.417 (lit.) | refractive index n20/D 1.405 (lit.) | refractive index n20/D 1.414 (lit.) | refractive index n20/D 1.407 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.823 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.805 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.844 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.987 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 120-121 °C (lit.) | bp 102 °C (lit.) | bp 143 °C (lit.) | bp 145-146 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
84.2 °F - closed cup
flash_point_c
29 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?