Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 613,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
613,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
644 °F
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
impurities
<0.003% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, ≥99% | description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ACS reagent, ≥98.5% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| assay ≥99% | assay ≥98.5% (GC) | assay - | assay ≥98.5% |
| grade anhydrous | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade ACS reagent |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| density 0.809 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.809 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.809 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.809 g/mL at 25 °C (lit.) |
| pH 5.6 (20 °C, 25 g/L) | pH - | pH - | pH 5.6 (20 °C, 25 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methyl-1-butanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
110.3 °F - closed cup
flash_point_c
43.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-51-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?