Kluczowe dokumenty
902772
(Diacetoxyiodo)benzene solution
0.50 M solution in DCM
Synonim(y):
Dioctan fenylo-jodanodiylu, Dioctan jodobenzenu
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
współczynnik refrakcji
n/D 1.444
gęstość
1.361 g/mL
InChI
1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)