Kluczowe dokumenty
105902
p-Toluenesulfonamide
reagent grade, 97%
Synonim(y):
4-Methylbenzene-1-sulfonamide, p-Tosylamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
134-137 °C (lit.)
rozpuszczalność
DMSO: soluble
grupa funkcyjna
sulfonamide
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
395.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
202 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)