Przejdź do
15230
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
purum, ≥95.0% (AT)
Synonim(y):
BTI, Iodobenzene I,I-bis(trifluoroacetate), PIFA
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
888,00 zł
666,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3CO2)2IC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.04
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-308-0
Beilstein/REAXYS Number:
764767
MDL number:
Assay:
≥95.0% (AT)
Form:
solid
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥95.0% (AT)
form
solid
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
121-125 °C (lit.), 122-125 °C
functional group
fluoro, iodo
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O[I](OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
InChI key
PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant or reagent for:
  • Pummerer-like reactions
  • Chemoselective deprotection of dimethoxybenzyl ethers
  • Mediating oxidative cycloisomerization
  • Tosyloxylation of anilides
Other Notes
Reagent for dehydrogenation and oxidation reactions, review; New reagent for the direct conversions of amides to amines (Hofmann-type rearrangement) and key substance for carboxyterminal peptide sequencing; Smooth dethioacetalization to the carbonyls
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
232130178721394111
assay
≥95.0% (AT)
assay
97%
assay
98%
assay
>98% (titration)
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
mp
121-125 °C (lit.), 122-125 °C
mp
121-125 °C (lit.)
mp
161-163 °C (lit.)
mp
-
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)