Merck
663727
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichloroethoxysulfonamide
97%
Synonim(y):
2,2,2-Trichloroethyl sulfamate, Sulfamic acid, 2,2,2-trichloroethyl ester
Wybierz wielkość
1 G
371,00 zł
10 G
1120,00 zł
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
371,00 zł
10 G
1120,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4Cl3NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
52-58 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl3NO3S/c3-2(4,5)1-9-10(6,7)8/h1H2,(H2,6,7,8)
Klucz InChI
VOKONKGVTXWZJI-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... STS(412)
Zastosowanie
Nitrogen source in an intermolecular rhodium-catalyzed (662623) amination of C-H bonds.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kristin Williams Fiori et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(3), 562-568 (2007-01-18)
Reaction methodology for intermolecular C-H amination of benzylic and 3 degrees C-H bonds is described. This process uses the starting alkane as the limiting reagent, gives optically pure tetrasubstituted amines through stereospecific insertion into enantiomeric 3 degrees centers, displays high
Produkty
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.