Kluczowe dokumenty
176125
Trichloroisocyanuric acid
Synonim(y):
1,3,5-Trichloro-2,4,6-triazinetrione, Symclosene, TCICA, Trichlorocyanuric acid
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
mp
249-251 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
InChI
1S/C3Cl3N3O3/c4-7-1(10)8(5)3(12)9(6)2(7)11
Klucz InChI
YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?