Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4Br4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML0854, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c(c(cc(c1Br)\C=C\C(=O)O)Br)Br
InChI
1S/C9H4Br4O2/c10-5-3-4(1-2-6(14)15)7(11)9(13)8(5)12/h1-3H,(H,14,15)/b2-1+
InChI key
SVJQCVOKYJWUBC-OWOJBTEDSA-N
Application
Tetrabromocinnamic acid (TBCA) has been used in protein-fragment complementation assay, in an approach to identify inhibitors of αsyn oligomerization.
Biochem/physiol Actions
Tetrabromocinnamic acid (TBCA) is a selective casein kinase CK2 inhibitor.
Tetrabromocinnamic acid (TBCA) is a selective cell-permeable ATP-competitive casein kinase CK2 inhibitor with an IC50 of 110 nM, 2-fold selectivity over CK1, and with the advantage of being less active on DYRK1A (IC50 = 24.5 μM) than other CK2 inhibitors suh as DMAT. Elevated levels of CK2 are associated with many cancers and also with tau hyperphosphorylation and neuropathology found in Alzheimer′s disease and other neurodegenerative disorders. In prostate cancer cells TBCA reduced cell proliferation and caused G2/M cell cycle arrest. In isolated squid axoplasms, TBCA also blocked inhibition of fast axonal transport by Aβ oligomers.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility 1.5 mg/mL, clear (Solvent: 0.1N HCl:DMSO (1:1); warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh DMSO.), ethanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color off-white | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?