Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 244,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł 396,00 zł |
Informacje o tej pozycji
244,00 zł
form
powder
Quality Segment
composition
available chlorine, 68%
mp
132-134 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.21% at 25 °C(lit.), carbon tetrachloride: freely soluble 12.5%(lit.), chloroform: freely soluble 14%(lit.), methylene chloride: freely soluble 30%(lit.), benzene: freely soluble 9.2%(lit.), chlorinated solvents: freely soluble at 25 °C(lit.)
SMILES string
CC1(C)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
InChI
1S/C5H6Cl2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
InChI key
KEQGZUUPPQEDPF-UHFFFAOYSA-N
Application
- Microwave-assisted aromatization of trisubstituted pyrazolines
- Asymmetric chlorolactonization chlorenium source
- Oxidative chlorination for the synthesis of arenesulfonyl chlorides
- Selective halogenation for the synthesis of halo ketones
- Chlorination reactions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description available chlorine 68 % | description 98% | description 99% | description puriss. p.a., ≥99.5% (GC) |
| solubility water: soluble 0.21% at 25 °C(lit.), benzene: freely soluble 9.2%(lit.), chlorinated solvents: freely soluble at 25 °C(lit.), methylene chloride: freely soluble 30%(lit.), chloroform: freely soluble 14%(lit.), carbon tetrachloride: freely soluble 12.5%(lit.) | solubility water: insoluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), diethyl ether: slightly soluble(lit.), alcohol: slightly soluble(lit.), acetone: soluble(lit.) | solubility water: slightly soluble (hot), alcohol: freely soluble, diethyl ether: freely soluble | solubility pyridine: soluble(lit.), water: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), alcohol: soluble(lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 132-134 °C (lit.) | mp 104-107 °C (lit.) | mp 40-43 °C (lit.) | mp 88-91 °C |
| form powder | form solid | form solid | form powder or crystals, flakes |
| composition available chlorine, 68% | composition - | composition - | composition - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
supp_hazards
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
345.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
174 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?