Merck
185809
Sigma-Aldrich
Cyanuric acid
98%
Synonim(y):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine
Wybierz wielkość
25 G
137,00 zł
100 G
253,00 zł
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
137,00 zł
100 G
253,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.07
Beilstein:
126982
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
>360 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 0.2% at 25 °C(lit.)
water: soluble 10% at 150 °C(lit.)
DMSO: soluble 17.4%(lit.)
water: soluble 2.6% at 90 °C(lit.)
DMF: soluble 7.2%(lit.)
acetone: insoluble
alcohol: soluble (hot)(lit.)
benzene: insoluble
chloroform: insoluble
diethyl ether: insoluble
hydrochloric acid: soluble (conc.)
methanol: insoluble (cold)
potassium hydroxide solution: soluble
ciąg SMILES
O=C1NC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
Klucz InChI
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cyanuric acid reacts with melamine to form a stable insoluble complex[1]. Degradation of cyanuric acid has been examined in Pseudomonas sp. strain D[2]. Adsorption and coadsorption structures formed from cyanuric acid and melamine molecules at Au(111) has been studied by surface scanning tunneling microscopy[3].
Zastosowanie
  • Analiza proteomiczna oparta na iTRAQ ujawnia rozregulowane białka związane z toksycznością wątroby indukowaną przez melaminę z kwasem cyjanurowym lub bez niego u myszy...: W badaniu tym wykorzystano proteomikę opartą na iTRAQ do analizy toksyczności wątroby u myszy indukowanej melaminą i kwasem cyjanurowym, identyfikując rozregulowane białka związane z uszkodzeniem wątroby (Yin et al., 2019).
  • Udział pośredniczących mechanizmów utleniania w elektrolitycznej degradacji kwasu cyjanurowego przy użyciu anod diamentowych...: Badania dotyczą elektrolitycznej degradacji kwasu cyjanurowego przy użyciu anod diamentowych, koncentrując się na pośredniczących mechanizmach utleniania w celu skutecznej degradacji (Bensalah et al., 2016).
  • Enkapsulacja klasterów [(SO₄)₄(H₂O)₁₁₂]⁸- w metaloorganicznym szkielecie tris-mocznika na bazie funkcjonalizowanego pirydylem kwasu cyjanurowego.W artykule zbadano enkapsulację klasterów siarczanowych w metaloorganicznym szkielecie z wykorzystaniem funkcjonalizowanego pirydylem kwasu cyjanurowego, podkreślając jego potencjał w zastosowaniach materiałoznawczych (Dutta et al., 2015).
  • Porównanie elektroutleniania atrazyny i kwasu cyjanurowego na mieszanych elektrodach tlenkowych i diamentowych domieszkowanych borem...: Badanie to porównuje elektroutlenianie atrazyny i kwasu cyjanurowego na różnych elektrodach, zapewniając wgląd w wydajność i mechanizmy procesów degradacji elektrochemicznej (Malpass et al., 2013).
  • Interakcje anion-pi w kwasach cyjanurowych: połączone badania krystalograficzne i obliczeniowe...: Badania analizują oddziaływania anion-pi w kwasach cyjanurowych za pomocą metod krystalograficznych i obliczeniowych, przyczyniając się do zrozumienia chemii supramolekularnej (Frontera et al., 2005).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Self-assembly based on the cyanuric acid-melamine lattice.
Seto CT and Whitesides GM.
Journal of the American Chemical Society, 112(17), 6409-6411 (1990)
A M Cook et al.
The Biochemical journal, 231(1), 25-30 (1985-10-01)
The degradative pathway of cyanuric acid [1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione] was examined in Pseudomonas sp. strain D. The bacterium grew with cyanuric acid, biuret, urea or NH4+ as sole source of nitrogen, and each substrate was entirely metabolized concomitantly with growth. Enzymes from
Cyanuric acid and melamine on Au111: structure and energetics of hydrogen-bonded networks.
Wei Xu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 3(5), 854-858 (2007-03-30)
N Pirarat et al.
Journal of comparative pathology, 147(2-3), 259-266 (2012-02-10)
The toxicity of melamine and its analogue in man and animals has been reported widely. The aim of the present study was to examine the pathological effects of feeding melamine and cyanuric acid, separately or in combination, to walking catfish
Mingxing Wang et al.
Bioconjugate chemistry, 23(4), 837-845 (2012-03-27)
Hyperbranched poly(ester amine)s (PEAs) were successfully synthesized by Michael addition reaction between tris[2-(acryloyloxy)ethyl]isocyanurate (TAEI) and low-molecular-weight polyethylenimine (LPEI, M(w) 0.8k, 1.2k, and 2.0k) and evaluated in vitro and in vivo as gene carriers. PEAs effectively condensed plasmid DNA with particle
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. DMSO: soluble 17.4%(lit.) Does it means 174 g in 1 liter?
    1 answer
    1. When a substance is described as "soluble 17.4%" in DMSO, it means that 17.4 grams of the solute can dissolve in 100 milliliters of DMSO. Therefore, in 1 liter (1000 milliliters) of DMSO, approximately 174 grams of the solute can be dissolved.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  4. what is the particle size ?
    1 answer
    1. The particle size for this product is not determined.