Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 274,00 zł 205,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-459-8
MDL number:
Assay:
96%
205,50 zł
Cena katalogowa274,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
mp
188-198 °C (lit.)
functional group
imide
SMILES string
ClN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H4ClNO2/c9-10-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
InChI key
WDRFYIPWHMGQPN-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Chlorophthalimide in anhydrous acetic acid serves as a useful oxidizing reagent for use in various direct titrimetric analyses. N-Chlorophthalimide can be synthesized by reacting phthalimide, t-butyl hypochlorite, water and t-butyl alcohol. It participates in the synthesis of 2-amino-3-benzoyl-α-(methylthio)phenylacetamide.
Application
N-Chlorophthalimide may be employed in the synthesis of:
- α-amino acetal
- α-amino nitro compounds
- vicinal diamine
- α,β-unsaturated vicinal haloamino nitro compound
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™ | description 97% | description 97% |
| assay 96% | assay ≥90.0% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 188-198 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 126-129 °C (lit.) |
| functional group imide | functional group - | functional group ester | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?