Przejdź do
35820
Ethyl dichloroacetate
≥99.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
636,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2CHCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-611-6
Beilstein/REAXYS Number:
773995
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.438
bp
54-55 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.28 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
chloro, ester
SMILES string
CCOC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H6Cl2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
InChI key
IWYBVQLPTCMVFO-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl dichloroacetate is an ester and its base catalyzed hydrolysis has been reported.
Application
Ethyl dichloroacetate may be used in the synthesis of α-halo-carboxylic acid ester.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
604291
description
≥99.0% (GC)
description
99 atom % 13C
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.438
refractive index
-
density
1.28 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.390 g/mL at 25 °C
bp
54-55 °C/11 mmHg (lit.)
bp
143 °C (lit.)
functional group
ester, chloro
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)