Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 302,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 644,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-888-3
Beilstein/REAXYS Number:
1633505
MDL number:
Assay:
70%
Form:
liquid
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
760 mmHg ( 121 °C)
Quality Segment
assay
70%
form
liquid
impurities
<2% ethanol, 30% mesityl oxide
refractive index
n
bp
121-124 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(C=CC)=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3
InChI key
LABTWGUMFABVFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Penten-2-one
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
69.8 °F - closed cup
flash_point_c
21 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?