Przejdź do
E16856
Ethyl chloroacetate
99%
Synonim(y):
(Ethoxycarbonyl)methyl chloride, 2-Chloroacetic acid ethyl ester, Chloroacetic acid ethyl ester, Ethyl α-chloroacetate, Ethyl 2-chloroacetate, Ethyl 2-monochloroacetate, Ethyl chloracetate, Ethyl chloroethanoate, Ethyl monochloracetate, Ethyl monochloroacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-294-0
Beilstein/REAXYS Number:
506455
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 38 °C), 3.3 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)CCl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
InChI key
VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl chloroacetate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
105-39-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)