Merck
162485
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzylamine
96%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39040407
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517 (lit.)
tw
73-75 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCc1ccccc1F
InChI
1S/C7H8FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
Klucz InChI
LRFWYBZWRQWZIM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Fluorobenzylamine was used in synthesis of 9-(2-fluorobenzyl)-6-(methylamino)-9H-purine, having anticonvulsant activity. It was also used in synthesis and study of structure-activity relationship of a series of substituted spirohydantoins.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
9-(2-Fluorobenzyl)-6-(methylamino)-9H-purine hydrochloride. Synthesis and anticonvulsant activity.
J L Kelley et al.
Journal of medicinal chemistry, 29(7), 1133-1134 (1986-07-01)
Martin W Rowbottom et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(8), 2171-2178 (2007-03-14)
The design, synthesis, and SAR of a series of substituted spirohydantoins are described. Optimization of an in-house screening hit gave compounds that exhibited potent binding affinity and functional activity at MCH-R1.