Merck
159891
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzylamine
98%
Wybierz wielkość
1 G
231,00 zł
5 G
282,50 zł
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
231,00 zł
5 G
282,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Beilstein:
1447182
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.547 (lit.)
bp
140 °C/37 mmHg (lit.)
gęstość
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
COc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
Klucz InChI
GRRIMVWABNHKBX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Metoksybenzyloamina została użyta do przygotowania 6-podstawionych puryn.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marek Zatloukal et al.
European journal of medicinal chemistry, 61, 61-72 (2012-07-10)
Several inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDKs), including the 2,6,9-trisubstituted purine derivative roscovitine, are currently being evaluated in clinical trials as potential anticancer drugs. Here, we describe a new series of roscovitine derivatives that show increased potency in vitro. The series