Przejdź do
C27409
4-Chlorobenzylamine
98%
Synonim(y):
(4-Chlorophenyl)methanamine, (4-Chlorophenyl)methylamine, (p-Aminomethyl)phenyl chloride, (p-Chlorophenyl)methylamine, 1-(4-Chlorophenyl)methanamine, 4-Chlorobenzenemethanamine, p-Chlorobenzenemethanamine, p-Chlorobenzylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
432,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.60
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-245-3
Beilstein/REAXYS Number:
507949
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
density
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2
InChI key
YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C27204M19600127167
description
98%
description
95%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
95%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
215 °C (lit.)
bp
103-104 °C/11 mmHg (lit.)
bp
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
bp
110-112 °C/17 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)