Merck
145009
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorotoluene
99%
Synonim(y):
1,3-dichloro-4-metylobenzen, 2,4-dichloro-1-metylobenzen
Wybierz wielkość
250 G
267,00 zł
1 KG
777,00 zł
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
267,00 zł
1 KG
777,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.03
Beilstein:
1931691
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.546 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
gęstość
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2,4-Dichlorotoluene was used as an oxidant and a solvent during anaerobic catalytic oxidation of secondary alcohols by using an in situ (N-heterocyclic carbene)-Ni(0) system[1]. It was used as growth supplement in the culture media of Ralstonia sp. strain PS12[2]. It was used to develop a sensitive method based on solid-phase microextraction followed by gas chromatography-tandem mass spectrometry for the analysis of chlorotoluenes in water samples[3].
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
[Hygienic standards for 2,4-dichlorotoluene in reservoir water].
G V Tolstpiatova et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 80-81 (1988-02-01)
Christophe Berini et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(23), 6857-6860 (2010-05-11)
The selective, anaerobic catalytic oxidation of secondary alcohols at room temperature by using an in situ (N-heterocyclic carbene)-Ni(0) system is presented. The use of non-anhydrous, non-degassed 2,4-dichlorotoluene as both the oxidant and the solvent allows for very short reaction times
Omid Khakshoor et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(6), 3154-3163 (2012-02-04)
We address the recent debate surrounding the ability of 2,4-difluorotoluene (F), a low-polarity mimic of thymine (T), to form a hydrogen-bonded complex with adenine in DNA. The hydrogen bonding ability of F has been characterized as small to zero in
[Gas chromatographic determination of 2,4-dichlorotoluene in water].
T A Kozeĭko et al.
Gigiena i sanitariia, (3)(3), 44-45 (1988-03-01)
Jorge Regueiro et al.
Journal of chromatography. A, 1216(14), 2816-2824 (2008-10-28)
In the present work, a simple and fast methodology has been developed for the analysis of chlorotoluenes in water samples using solid-phase microextraction (SPME) coupled to gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC/MS/MS). A multifactorial experimental design strategy was used for studying