Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 173,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 736,00 zł 552,00 zł |
Informacje o tej pozycji
173,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n
bp
227 °C/724 mmHg (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
COc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H11NO/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
InChI key
PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 97% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 227 °C/724 mmHg (lit.) | bp 140 °C/37 mmHg (lit.) | bp 236-237 °C (lit.) | bp 281-284 °C (lit.) |
| density 1.051 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.072 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.05 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.109 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?