Merck
A65204
Sigma-Aldrich
2-Picolylamine
99%
Synonim(y):
2-(Aminomethyl)pyridine
Wybierz wielkość
5 G
164,00 zł
25 G
483,00 zł
100 G
1340,00 zł
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
164,00 zł
25 G
483,00 zł
100 G
1340,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
108054
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
bp
82-85 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCc1ccccn1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4H,5,7H2
Klucz InChI
WOXFMYVTSLAQMO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2-Picolylamine is a bihaptic amine[1] that can be used:
  • As a key precursor to synthesize various ionic liquids through the formation of β-amino alcohols as intermediates.[1]
  • As a chelating ligand for the synthesis of complexes such as zinc picolylamine complex[2] and Cu(II) picolylamine complex.[3]
  • To functionalize poly(styrene-co-maleic anhydride) (PSMA) resin to facilitate the adsorption of uranium from aqueous solution.[4]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cengiz Yenikaya et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(2), 930-938 (2009-12-17)
A novel proton transfer compound, pyridin-2-ylmethanaminium 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoate (1), and a mixed-ligand Zn(II) complex, bis(2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoate)(2-aminomethylpyridine)aquazinc(II) monohydrate (2), have been synthesized from the same free ligands, which are 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid (Hsba) and 2-aminomethylpyridine (amp). They have been characterized by elemental, spectral ((1)H
Recovery of uranium (VI) from aqueous solution by 2-picolylamine functionalized poly (styrene-co-maleic anhydride) resin.
Liu S, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 497(16), 385-392 (2017)
Glycosylated metal chelators as anti-parasitic agents with tunable selectivity.
Reddy A, et al.
Dalton Transactions, 46(16), 5297-5307 (2017)
Solvent-free Al(OTf)3-catalyzed aminolysis of 1, 2-epoxides by 2-picolylamine: a key step in the synthesis of ionic liquids.
Fringuelli F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(22), 7745-7747 (2004)
Structure of tris(2-picolylamine) zinc (II) dichloride-ethanol,[Zn (α-pic)3] Cl2.EtOH; a complex related to an FeII spin crossover complex.
Mikami-Kido M and Saito Y
Acta Crystallographica Section B, Structural Crystallography and Crystal Chemistry, 38(2), 452-455 (1982)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf