Merck
161535
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid trisodium salt hydrate
99%
Synonim(y):
Hydrat trisodowego HEDTA
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH2N(CH2CO2Na)CH2CH2N(CH2CO2Na)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.20 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
288 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].OCCN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H18N2O7.3Na.H2O/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19;;;;/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Klucz InChI
FHGJYTNPLCNRLG-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid trisodium salt hydrate can be used as a complexing agent in combination with thiourea and its derivatives to enhance the deposition rate of electroless copper plating solutions.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The acceleration of nonformaldehyde electroless copper plating
Li J and Kohl PA
Journal of the Electrochemical Society, 149(12), C631-C636 (2002)