Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 599,00 zł |
Informacje o tej pozycji
599,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
powder
mp
232-233 °C (lit.)
suitability
suitable for suitability for complexometry
functional group
amine
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H30N4O12/c23-13(24)7-19(3-5-21(9-15(27)28)10-16(29)30)1-2-20(8-14(25)26)4-6-22(11-17(31)32)12-18(33)34/h1-12H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)
InChI key
RAEOEMDZDMCHJA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for suitability for complexometry, ≥98.0% | description 97% | description ≥98% | description 99% |
| assay ≥98.0% | assay 97% | assay ≥98% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 232-233 °C (lit.) | mp 232-236 °C (dec.) (lit.) | mp 241 °C (dec.) (lit.) | mp 194 °C (dec.) (lit.) |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| functional group amine | functional group - | functional group amine, carboxylic acid | functional group hydroxyl, carboxylic acid, amine |
| suitability suitable for suitability for complexometry | suitability - | suitability - | suitability - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?