Przejdź do
H7154
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N′,N′-triacetic acid
BioXtra, ≥98%
Synonim(y):
N-Carboxymethyl-N′-(2-hydroxyethyl)-N,N′-ethylenediglycine, HEDTA, HEEDTA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
166,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.26
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-759-3
Beilstein/REAXYS Number:
1804795
MDL number:
Assay:
≥98%
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98%
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤1%
mp
212 °C (dec.) (lit.)
solubility
3  M NaOH: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤1%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.5%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OCCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O7/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
InChI key
URDCARMUOSMFFI-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N′,N′-triacetic acid (HEDTA) is a chelating agent that is used to form complexes with metal ions such as iron(II), zinc(II), manganese(II) and uranium(VI) ions. It can also be used to prepare fluorescent carbon dots (CDs).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H8126158186D134406
assay
≥98%
assay
~98%
assay
≥98%
assay
97%
solubility
3  M NaOH: 0.1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
224 °C (dec.) (lit.)
mp
124-127 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.5%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)