Merck
153079
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzotrifluoride
97%
Synonim(y):
3-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Wybierz wielkość
5 G
106,00 zł
106,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
106,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
106,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
200-205 °C (lit.)
gęstość
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)11(12)13/h1-4H
Klucz InChI
WHNAMGUAXHGCHH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H V Lavrov et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(33), 10926-10934 (2017-08-03)
We have predicted earlier by DFT simulation that tridentate O,N,O-donor cyclic dilactams (B) belonging to the family of pyridine-2,6-dicarboxamides are much more selective and efficient extractants for the separation of lanthanides and actinides than open-structure pyridine-2,6-dicarboxamides due to the higher
The Structures of Biphenyl, o-Terphenyl and Tetraphenylene1.
Karle IL and Brockway LO.
Journal of the American Chemical Society, 66(11), 1974-1979 (1944)