Kluczowe dokumenty
CDS025275
Sodium 2,2′-((2-((carboxylatomethyl)(2-hydroxyethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetate dihydrate
AldrichCPR
Synonim(y):
(2-hydroksyetylo)etylenodiaminotrioctan trisodu
Wybierz wielkość
315,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
315,00 zł
Polecane produkty
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CCO)CC(=O)[O-].O.O
InChI
InChI=1S/C5H3F9O3/c6-2(7,1-15)16-3(8,9)4(10,11)17-5(12,13)14/h15H,1H2
Klucz InChI
OZUUPYWSTSNOIT-UHFFFAOYSA-K
Inne uwagi
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)