For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
158186
Ethylenediamine-N,N′-diacetic acid
≥98%
Synonim(y):
EDDA
Wybierz wielkość
423,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
423,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥98%
mp
224 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CNCCNCC(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4/c9-5(10)3-7-1-2-8-4-6(11)12/h7-8H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
IFQUWYZCAGRUJN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?