Kluczowe dokumenty
156361
Hydantoin
98%
Synonim(y):
2,4-Imidazolidinedione, Glycolylurea
Wybierz wielkość
177,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
177,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
218-220 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CNC(=O)N1
InChI
1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
Klucz InChI
WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-benzyl aplysinopsin analogs as anticancer agents[1]
D-glutamic acid based inhibitors[2]
Antidiabetic chromonyl-2,4-thiazolidinediones[3]
GSK-3β inhibitors with brain permeability[4]
Thiazolidinedione derivatives as 15-PGDH inhibitors[5]
Radio-sensitizing agents[6]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?