, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.06
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
218-570-6
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
120 °C (dec.) (lit.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CNC(=O)O1
InChI
1S/C3H3NO3/c5-2-1-4-3(6)7-2/h1H2,(H,4,6)
InChI key
ARAFEULRMHFMDE-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?