Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 786,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-781-4
MDL number:
Form:
powder
786,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
mp
77-80 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-5(2)3(7)6-4(8)9-5/h1-2H3,(H,6,7,8)
InChI key
JYJFNDQBESEHJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
Molecule involved in pharmacological studies including:
- Synthesis of nickel benzoannulated or naphthoannulated β-oxatetraazachlorin complex
- Being used as a cathepsin K inhibitor
Molecule involved in pharmacological studies including:
- Identification of bioequivalent generic substitute for antiepileptic drugs
- Screening for drugs that shift energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
- Dissolving protein plugs in patients with choledochal cyst / pancreaticobiliary maljunctions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description ACS reagent, ≥99.8% | description suitable for HPLC, ≥99.9% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form powder | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp 77-80 °C (lit.) | mp −61 °C (lit.) | mp −61 °C (lit.) | mp −61 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?