Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 351,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 546,00 zł 409,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-941-2
Beilstein/REAXYS Number:
110700
MDL number:
Assay:
90%
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
mp
125-127 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CSC(=O)N1
InChI
1S/C3H3NO2S/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
InChI key
ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4-Thiazolidinedione is a well-known peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR) activator. Its effect on aging process using kidneys from Fischer 344 rats has been reported. A library of conjugates of 2,4-thiazolidinedione has been synthesized by Knoevenagel condensation followed by reduction using hydrogen gas and Pd/C catalyst. Knoevenagel condensation of various aromatic aldehydes with 2,4-thiazolidinedione in polyethylene glycol-300 has been reported.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, 90% | description technical grade, 90% | description 95% | description ≥98.0% |
| assay 90% | assay 90% | assay 95% | assay ≥98.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp 125-127 °C (lit.) | mp - | mp 35-38 °C (lit.) | mp 123-125 °C |
| grade technical grade | grade technical grade | grade - | grade - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?