Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 333,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł 877,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5N3O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3699376
Assay:
98%
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
201-205 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].NN1CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C3H5N3O2.ClH/c4-6-1-2(7)5-3(6)8;/h1,4H2,(H,5,7,8);1H
InChI key
WEOHANUVLKERQI-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Aminohydantoin hydrochloride may be used as one of the reactants in the synthesis of (E)-1-(2-hydroxybenzylideneamino)imidazolidine-2,4-dione, dantrolene and dantrolene sodium.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 97% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 201-205 °C (lit.) | mp 145-150 °C (lit.) | mp 148-152 °C (lit.) | mp 218-220 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Aminohydantoin hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?