Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 252,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł 1207,50 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2650,00 zł 1987,50 zł |
Informacje o tej pozycji
252,00 zł
Quality Segment
assay
96%
mp
129-132 °C (lit.)
SMILES string
O=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Application
- Chiral microporous materials from achiral precursors
- Aryl and heteroaryl N-acylureas via microwave-assisted palladium-catalyzed carbonylation
- A highly water-soluble peptide based human neutrophil elastase inhibitor
- Heterocycles by cyanoacetylation for antimicrobial use
Reactant for:
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 99 atom % D | description phyproof® Reference Substance | description ≥98% (HPLC) |
| assay 96% | assay 99% (CP) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 129-132 °C (lit.) | mp 19-20 °C (lit.) | mp 155-157 °C (lit.) | mp - |
| Gene Information human ... EPHX2(2053) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Imidazolidone
target_organs
Thyroid
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED HH 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?