Kluczowe dokumenty
151440
Chlorooksooctan metylu
96%
Synonim(y):
Monomethyl oxalyl chloride, Chloroglyoxylic acid methyl ester, Methyl (chloroformyl)formate, Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxalate, Methyl oxalyl chloride
Wybierz wielkość
238,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
238,00 zł
Polecane produkty
Próba
96%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
118-120 °C (lit.)
gęstość
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ester
ciąg SMILES
COC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H3ClO3/c1-7-3(6)2(4)5/h1H3
Klucz InChI
ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Regioselective synthesis of fused coumarins
- Cyclization to form substituted isoxazoles and heterocycles
- Intramolecular Wittig reactions
- Silyl enol ether acylation
- Iron-mediated cleavage of C-C bonds
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?