Przejdź do
E43101
Ethyl chlorooxoacetate
98%
Synonim(y):
mono-Ethyl oxalyl chloride, Ethyl chloroglyoxylate, Monoethyl oxalyl chloride, Oxalic acid monoethyl ester chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
166,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
567,00 zł
425,25 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCOCOOCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.53
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-285-0
Beilstein/REAXYS Number:
506725
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: oxidant
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
density
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3
InChI key
OWZFULPEVHKEKS-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl chlorooxoacetate can be used for the synthesis of:
  • α-keto esters.
  • Functionalized 3-pyrolin-2-ones.
  • Substituted arylglyoxylic acids via Friedel–Crafts acylation.
  • Substituted 9,10-phenanthrenequinones.
  • Quinoxalinone derivatives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
151440638560299693
description
98%
description
96%
description
97%
description
98%
assay
98%
assay
96%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
bp
135 °C (lit.)
bp
118-120 °C (lit.)
bp
76 °C/0.8 mmHg (lit.)
bp
166 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
105.8 °F - closed cup
flash_point_c
41 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?