Merck
110051
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-methylpyridine
≥96%
Synonim(y):
5-Ethyl-2-picoline, NSC 1984
Wybierz wielkość
500 G
262,00 zł
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
262,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Beilstein:
109269
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4.2 (vs air)
Poziom jakości
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
gęstość
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
NTSLROIKFLNUIJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
CDS023335131490116327
4-metylopirydyna 98%
131490
4-metylopirydyna
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
178 °C (lit.)
bp
-
bp
145 °C (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
density
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor density
4.2 (vs air)
vapor density
-
vapor density
3.2 (vs air)
vapor density
-
Opis ogólny
5-Etylo-2-metylopirydyna jest jednym ze składników, które przyczyniają się do orzechowego, palonego aromatu sera Parmigiano-Reggiano[1].
Zastosowanie
5-Etylo-2-metylopirydyna, powiązana z chemią reakcji Maillarda i procesami degradacji termicznej cukru, została wykorzystana do badania adsorpcji nanogramów w przestrzeni nadpowierzchniowej SPME i pobierania próbek cieczy[2].
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A Study of the Behavior of Maillard Reaction Products Analyzed by Solid-Phase Microextraction?Gas Chromatography?Mass Selective Detection.
Coleman WM
Journal of Chromatographic Science, 34(5), 213-218 (1996)
M Qian et al.
Journal of dairy science, 85(6), 1362-1369 (2002-07-31)
The volatile compounds in Parmigiano-Reggiano cheese were isolated by solvent extraction/high vacuum distillation, followed by separation into acidic, basic, water-soluble, and neutral fractions. The neutral fraction was further fractionated by a normal-phase liquid chromatography. Aroma compounds were identified using gas