Przejdź do
67960
2-Methyl-1-naphthylamine
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1-Amino-2-methylnaphthalene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2042530
Assay:
≥98.0% (GC), ≥98.0% (NT)
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC), ≥98.0% (NT)
refractive index
n20/D 1.668
SMILES string
Cc1ccc2ccccc2c1N
InChI
1S/C11H11N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-7H,12H2,1H3
InChI key
JMBLSGAXSMOKPN-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methyl-1-naphthylamine, also known as 1-Amino-2-methylnaphthalene, is an aromatic amine commonly used as a building block in various reaction, including the synthesis of iron (II) chloride complex. It also exhibits redox properties under strongly acidic conditions and can be electropolymerized to form oligomeric films.
Application
  • Cleaning the arsenic (V) contaminated water for safe-guarding the public health using novel composite material: This study uses 2-methyl-1-naphthylamine in the fabrication of hybrid composite materials for arsenic removal from water (Awual et al., 2019).
  • Synthesis of atropisomeric phosphino-triazoles and their corresponding gold (i) complexes: Describes the synthesis of triazoles from 2-methyl-1-naphthylamine, which are used to develop gold (I) complexes (Zhao et al., 2023).
  • Copper-Catalyzed C4-H Regioselective Phosphorylation/Trifluoromethylation of Free 1-Naphthylamines: Discusses the chemical reactions involving 2-methyl-1-naphthylamine under copper-catalyzed conditions (Jing et al., 2019).
  • Imine ligands based on ferrocene: synthesis, structural and Mössbauer characterization and evaluation as chromogenic and electrochemical sensors for Hg 2+: Reports the use of 2-methyl-1-naphthylamine in synthesizing ferrocene-based ligands for mercury sensing (Rosa et al., 2018).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7272969169243162
description
≥98.0% (GC)
description
ChiPros®, produced by BASF, 99%
description
≥98.0% (GC)
description
≥95.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC), ≥98.0% (NT)
assay
99%, ≥98.5% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.668
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.301 (lit.)
refractive index
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)