Przejdź do
O3605
1,8-Octanedithiol
≥97%
Synonim(y):
1,8-Dimercaptooctane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HS(CH2)8SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.36
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
214-738-8
MDL number:
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
269-270 °C (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
SCCCCCCCCS
InChI
1S/C8H18S2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2
InChI key
PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
General description
1,8-Octanedithiol (OCT) is an alkanedithiol, which forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of metal surfaces. OCT contains linearly arranged carbon-carbon bonds (C−C) and two sulfur atoms at the end facilitating the attachment with the surface atoms of the substrates. It mainly forms an organo-metallic system, which can be used to improve the electron transport medium for a wide range of electronic applications.
Application
OCT may be used as a processing additive that can functionalize the electrode layer to enhance the power efficiency of P3HT:PCBM solar cells. It may also be used to form a SAM on gold electrodes to enhance the electrochemical properties.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
745774H12005673110
description
≥97%
description
95%
description
96%
description
95%
assay
≥97%
assay
95%
assay
96%
assay
95%
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C
bp
269-270 °C (lit.)
bp
-
bp
118-119 °C/15 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
refractive index
n20/D 1.476
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
4′-chloro-5-phenyl-2,4-pentadienophenone for photochemical studies
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,8-Octanedithiol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)