Przejdź do
W520802
1,4-Butanedithiol
≥97%, FG
Synonim(y):
1,4-Dimercaptobutane, Tetramethylene dimercaptan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
230,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
676,00 zł
3 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HS(CH2)4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.25
NACRES:
NA.21
Flavis number:
12.103
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12164502
EC Number:
214-728-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1697080
Organoleptic:
meaty; sulfurous
Grade:
FG, Halal
Biological source:
synthetic
Food allergen:
no known allergens
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
FG, Halal
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
assay
≥97%
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
105-106 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
meaty; sulfurous
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/C4H10S2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
SMTOKHQOVJRXLK-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4-Butanedithiol, an alkanedithiol, is a food odorant. Its odor threshold is similar to its other homologs (propane-1,3-dithiol and pentane-1,5-dithiol).
Application
  • Hydroxyapatite nanoparticle-modified porous bone grafts with improved cell attachment.: This study demonstrates the application of 1,4-butanedithiol in modifying hydroxyapatite nanoparticles to enhance cell attachment on porous bone grafts, presenting significant implications for biomedical engineering and regenerative medicine (Dhavalikar et al., 2023).
  • Engineering Toolbox for Systematic Design of PolyHIPE Architecture.: This paper explores the role of 1,4-butanedithiol in the systematic design of polymer architectures, offering insights into materials science that could influence various industrial applications (Dhavalikar et al., 2021).
  • Thiol-ene miniemulsion polymerization of a biobased monomer for biomedical applications.: The study utilizes 1,4-butanedithiol in thiol-ene miniemulsion polymerization, aiming at creating biocompatible polymers for biomedical applications, thus advancing the field of biomaterials (Machado et al., 2017).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B85404W3477011081842
description
≥97%, FG
description
97%
description
≥99%, FG
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
FG, Halal
grade
-
grade
FG, Halal, Kosher
grade
pharmaceutical primary standard
organoleptic
meaty; sulfurous
organoleptic
-
organoleptic
sulfurous
organoleptic
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
food allergen
no known allergens
food allergen
-
food allergen
no known allergens
food allergen
-
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
-
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
-
assay
≥97%
assay
97%
assay
≥99%
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Butanedithiol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)