Przejdź do
B25401
Benzyl mercaptan
99%
Synonim(y):
α-Toluenethiol, α-Tolyl mercaptan, Benzenemethanethiol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
192,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-862-5
Beilstein/REAXYS Number:
605864
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
192,00 zł
Cena katalogowa256,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>4 (vs air)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenyl, thiol
SMILES string
SCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzyl mercaptan can be used as:
  • A nucleophilic reagent in the cleavage of proanthocyanidins into their constitutive subunits.
  • A reactant in the synthesis of dithiocarboxylic esters in the presence of phosphorus pentasulfide as a catalyst.
  • A modifier to functionalize the surface of CNT for enhanced interaction with Pt-nanoparticles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W214701539155CDS000677
description
99%
description
99%, FG
description
96%
description
AldrichCPR
assay
99%
assay
99%
assay
96%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
refractive index
-
bp
194-195 °C (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
bp
72-74 °C/15 mmHg (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyl mercaptan
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Do you have dibenzyl disulphide?
    1 answer
    1. There are currently two product options for Dibenzyl disulfide, 33820 and B21805.
      33820 Dibenzyl sulfide is has a minimum purity specification of 95%.
      See the link below to review the product:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/aldrich/33820
      See the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/PDF331003.pdf
      B21805 Dibenzyl disulfide has a minimum purity specification of 98%.
      See the link below to review the product page:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/aldrich/b21805
      See the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/B21805-BULKMKCR5263.pdf