For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
86262
2-Methyl-2-butene
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
β-Isoamylene, Amylene
Wybierz wielkość
212,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
212,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
2.4 (vs air)
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
8.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.388
bp
35-38 °C (lit.)
mp
−134 °C (lit.)
gęstość
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
Klucz InChI
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
[5]2-methyl-2-butene undergoes ultraviolet irradiation, leading to the formation of trimethylene oxides.[6]
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?