Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 407,00 zł 305,25 zł |
Informacje o tej pozycji
305,25 zł
Cena katalogowa407,00 złZaoszczędź 25%grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
refractive index
n
density
0.686 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C\C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4+
InChI key
LGAQJENWWYGFSN-SNAWJCMRSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ≥90% (GC) | description ≥98.0% (GC) | description technical, ≥90% (GC) | description ≥90% (GC) |
| assay ≥90% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥90% (GC) | assay ≥90% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.686 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.696 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.875 g/mL at 20 °C (lit.) | density - |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index n |
| grade technical | grade - | grade technical | grade - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-16.6 °F - closed cup
flash_point_c
-27 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
674-76-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?