Przejdź do
241997
1-Pentene
98%
Synonim(y):
α-n-Amylene, 1-Methyl-3-butene, 4-Methyl-1-butene, Propylethylene
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
327,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-694-5
Beilstein/REAXYS Number:
1731629
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10.27 psi ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
522 °F
expl. lim.
8.7 %
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
29.9-30.1 °C (lit.)
solubility
alcohol: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), water: insoluble(lit.)
density
0.641 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC=C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI key
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
General description
The bacterial mutagenecity of 1-pentene was studied[1].
Application
1-Pentene was used to develop a rhodium/xantphos homogeneous catalyst system for direct chemo- and regioselective mono-N-alkylation of primary amides with 1-alkenes[2].
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-59.8 °F - closed cup
flash_point_c
-51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)