Merck
143774
Sigma-Aldrich
2-Pentene (mixture of cis and trans)
99%
Synonim(y):
1-metylo-2-etyloetylen, 3-Penten, sym-metyloetylen, β-Amylen, β-n-Amylen
Wybierz wielkość
25 G
433,00 zł
100 G
1530,00 zł
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
433,00 zł
100 G
1530,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH=CHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.13
Beilstein:
969151
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
8.06 psi ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.38 (lit.)
bp
37 °C (lit.)
gęstość
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC=CC
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Klucz InChI
QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Opis ogólny
2-Penten ulega reakcji addycji z rodnikiem kationu fenoksatyny w roztworze acetonitrylu, tworząc addukty bis(10-fenoksatynylo)alkanowe[1].
Zastosowanie
2-Penten (mieszanina cis i trans) został użyty do syntezy policyklopentenu metodą polimeryzacji metatezy z otwarciem pierścienia[2].
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-49.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of narrow-distribution polycyclopentene using a ruthenium ring-opening metathesis initiator.
Myers SB and Register RA.
Polymer, 49(4), 877-882 (2008)
Bing-Jun Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 72(16), 6154-6161 (2007-07-03)
Addition of phenoxathiin cation radical (PO*+) to acyclic alkenes in acetonitrile (MeCN) solution occurred stereospecifically to form bis(10-phenoxathiiniumyl)alkane adducts. Stereospecific trans addition is ascribed to the intermediacy of an episulfonium cation radical. The alkenes used were cis- and trans-2-butene, cis-