Merck
544655
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzenesulfonamide
97%
Wybierz wielkość
5 G
365,00 zł
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
365,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
111-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
MSFQEZBRFPAFEX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-metoksybenzenosulfonamid, znany również jako p-metoksybenzenosulfonamid, jest aromatycznym sulfonamidem. Może ulegać poliaddycji z winylooksiranami w obecności katalizatora palladowego.[1]
Zastosowanie
4-metoksybenzenosulfonamid może być stosowany do wytwarzania S,S-dimetylo-N-p-metoksybenzenosulfonylosulfiliminy.[1] Może być również stosowany jako ligand do generowania nowego inhibitora proteazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) na bazie bis-tetrahydrofuranu.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Palladium (0)-catalyzed polyaddition of bifunctional vinyloxirane with nitrogen nucleophiles. Synthesis of polymers containing an allylamine moiety in the main chain and pendant hydroxyl groups.
Koizumi T, et al.
Macromolecules, 36(15), 5882-5884 (2003)
Carbodiimide-sulfoxide reactions. XII. Reactions of sulfonamides.
The Journal of Organic Chemistry, 36(24), 3686-3691 (1971)
Bis-tetrahydrofuran: a privileged ligand for darunavir and a new generation of hiv protease inhibitors that combat drug resistance.
Arun K Ghosh et al.
ChemMedChem, 1(9), 939-950 (2006-08-24)