Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 173,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 239,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 822,00 zł |
Informacje o tej pozycji
173,00 zł
vapor density
2.45 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
128 mmHg ( 39 °C), 49 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
653 °F
expl. lim.
10.6 %
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.443
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.4 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
InChI key
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Application
- A base for the chemoselective reduction of ketones to alcohol in the presence of decaborane and cerium(III) chloride heptahydrate in methanol.
- A reactant with benzaldehyde and β-naphthol for the synthesis of betti base using non-ionic surfactant (Triton X-100) as a catalyst.
- A catalyst in the synthesis of aldimines from aldehydes and primary amines.
- A modifier for aluminum hydride reagent, which is used as a selective reducing agent to transform N-benzyl-4-ethoxycarbonylpiperidine into N-benzyl-4-formylpiperidine.
- As a solvent/base in palladium-catalyzed Sonagashira coupling reactions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay 99% | assay - | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| density 0.852 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.852 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.852 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.86 g/cm3 at 20 °C |
| refractive index n20/D 1.443 | refractive index n20/D 1.443 (lit.) | refractive index n20/D 1.443 (lit.) | refractive index - |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| expl. lim. 10.6 % | expl. lim. 10.6 % | expl. lim. 10.6 % | expl. lim. 1.6-10.6 % (v/v) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrrolidine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
37.4 °F - closed cup
flash_point_c
3 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 83240-25ML | 04061833005491 |
| 83240-100ML | 04061833005484 |
| 83240-500ML | 04061833005507 |