Merck
W310204
Sigma-Aldrich
Isovaleric acid
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer FEMA:
3102
Beilstein:
1098522
Numer WE:
Nr Rady Europy:
8
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.008
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
ciśnienie pary
0.38 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
824 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
tw
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
gęstość
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cheese; fatty; acidic; sour
ciąg SMILES
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Klucz InChI
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Isovaleric acid is the main volatile flavor constituent of Swiss cheese and beer. It has been identified as the key odor-active compound responsible for "Brett" flavor in wine.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
What is" Brett"(Brettanomyces) flavor?: A preliminary investigation.
ACS Symp. Ser., 714, 96?115-96?115 (1998)
The flavour of beer?a review.
Journal of the Institute of Brewing, 76(5), 486-495 (1970)
Isovaleric acid is mainly produced by Propionibacterium freudenreichii in Swiss cheese.
Thierry A, et al.
International dairy journal, 14(9), 801-807 (2004)
Wolfgang R Mukabana et al.
Journal of chemical ecology, 38(3), 235-244 (2012-03-20)
Estimating the biting fraction of mosquitoes is of critical importance for risk assessment of malaria transmission. Here, we present a novel odor-based tool that has been rigorously assessed in semi-field assays and traditional African villages for estimating the number of
Zoey P Zahorodny Duggan et al.
Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology, 179(6), 783-798 (2009-04-18)
Fat bodies in the heads of toothed whales, which serve to transmit and receive sound, represent extraordinary examples of physiological specialization in adipose tissues among mammals, yet we know surprisingly little about their biochemical composition. We describe the spatial distributions