Przejdź do zawartości
808997
Isovaleric-d9 acid
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Synonim(y):
3-Methylbutyric-d9 acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5D9HO2
Masa cząsteczkowa:
111.19
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+9
Form:
liquid
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥97% (CP)
form
liquid
mass shift
M+9
SMILES string
OC(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D2,4D
InChI key
GWYFCOCPABKNJV-CBZKUFJVSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)