Merck
119318
Sigma-Aldrich
Benzene-chromium(0) tricarbonyl
98%
Synonim(y):
Benchrotrene, Benzene-tricarbonylchromium(0)
Wybierz wielkość
1 G
645,00 zł
645,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
645,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H6)Cr(CO)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.14
Beilstein:
3571699
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
645,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
163-166 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H6.3CO.Cr/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-2;/h1-6H;;;;
Klucz InChI
WVSBQYMJNMJHIM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Oxidation of alkenes
  • Hydrogenation of alkynes
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)